Learn More
Digi-Sense Sonde thermocouple à jonction non mise à la terre
Code produit. 11761339 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Durée d’analyse:
≥2,5 s
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11761339
Marque: Digi-Sense 0850073
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grounded Type-T Pipe Plug Probe is ideal for installation where space is limited.
Thermocouple KT à visser
• Thermocouple pour conduite sous pression, câble fibre de verre 1,5 m
• Sonde époxy, raccord vissant 1/4 NPT, pression jusqu'à 7 bar
• Thermocouple JKT à visser
Spécification
Durée d’analyse ≥2,5 s
Certifications/Conformité ANSI
max. (métrique) -200°C à +260°C
Type Thermo-sonde
À utiliser avec (application) Pour une installation où l’espace est limité
Comprend 0.25 in. NPT (M) Mini-Connector, 5 ft. Cable
Matériau Acier inoxydable
Température (impériale) -328°F to +500°F
Longueur (impériale) 0.5 in.
Longueur (métrique) 1,27 cm