Learn More
Brand™ Tubes à centrifuger AR-GLAS en verre non gradués
Ces tubes à centrifuger à fond rond supportent jusqu’à 3 500 FCR.
Marque: Brand™
63.54 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués en verre AR-GLAS™ ou Boro 3.3
- Épaisseur des parois d’environ 1,0 mm
- Bord perlé
Spécification
15 ml | |
100 | |
Conique | |
17 mm | |
Tube à centrifuger |
AR-GLAS™ | |
113 mm | |
Non | |
Non |