Learn More
Haldenwanger™ Pilon en porcelaine non émaillé
Code produit. 12343338
Click to view available options
Longueur (métrique):
115 mm
125 mm
135 mm
150 mm
175 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12343338
Marque: Haldenwanger™ L 56/3/RAUH
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces pilons pour de nombreuses applications de laboratoire. Les pilons en porcelaine non vitrifiée Haldenwanger™ sont fabriqués à partir d’une porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Les surfaces de broyage ne sont pas vitrifiées
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Finition Non vitrifié
Type de produit Pilon
Matériau Porcelaine
Longueur (métrique) 175 mm