Learn More
Haldenwanger™ Pilon en porcelaine non émaillé
Click to view available options
Longueur (métrique):
115 mm
125 mm
135 mm
150 mm
175 mm
Conditionnement:
1 pièce
Beschreibung
- Disponible en plusieurs tailles
- Les surfaces de broyage ne sont pas vitrifiées
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spezifikation
Spezifikation
| Finition | Non vitrifié |
| Type de produit | Pilon |
| Matériau | Porcelaine |
| Longueur (métrique) | 175 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur