Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Plaque chauffante à agitation numérique sous-graduation, 230 V
Réglage de la température réelle et contrôle précis de l’agitation dans une conception compacte et empilable qui occupe moins d’espace de paillasse/stockage. Conçu pour éviter tout déversement accidentel sur le panneau de commande, le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsque l’unité est débranchée.
605.00€ - 620.10€
Spécification
Tension 230 V
Fonctions de sécurité Le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsqu’il est débranché
Fréquence 50 Hz
Type Agitateur à plaque chauffante
Forme Carré
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque max. (métrique) Matériau de la plaque supérieure Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque max. (métrique) Matériau de la plaque supérieure Prix Quantité et disponibilité  
17332681
Afficher les documents
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-64
0°C à 325°C Alliage d’aluminium
605.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17322681
Afficher les documents
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-62
0°C à 450°C Vitrocéramique Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • La conception compacte et empilable prend moins d’espace de stockage et encombre moins la paillasse
  • La conception en plaque carrée permet une flexibilité des tailles et des combinaisons de récipients
  • Conçu pour éviter tout déversement accidentel sur le panneau de commande
  • Le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsque l’unité est débranchée
  • La plaque supérieure en céramique de verre est résistante aux produits chimiques et reste froide sur les bords
  • La plaque supérieure en aluminium revêtu permet un chauffage rapide et une meilleure uniformité de la température
  • Vitré avec BioCote™ pour assurer une protection antimicrobienne
  • Conçu avec un boîtier en aluminium résistant pour une longévité élevée
  • Indice IP32 pour la résistance à l’eau et à la poussière
  • La plaque supérieure mesure 15 x 15 cm
Spécification
Spécification
230 V
50 Hz
Carré
15 L
3 ans
Le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsqu’il est débranché
Agitateur à plaque chauffante
UE
100 à 2 000 tr/min
Numérique