Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Agitateur analogique sous-gradué, 230 V
Agitation de précision jusqu’à 2000 tr/min dans une conception compacte et empilable qui prend moins d’espace de paillasse et de rangement. Conçu pour prévenir les déversements accidentels sur le panneau de commande et revêtu de BioCote™ pour assurer une protection antimicrobienne.
375.00€ - 405.00€
Spécification
Vitesse 100 à 2 000 tr/min
Capacité 15 L
Forme Carré
Tension 230 V
Puissance 50 W
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Matériau de la plaque supérieure Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau de la plaque supérieure Prix Quantité et disponibilité  
17382671
Afficher les documents Détails de la promotion
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-54
Vitrocéramique
405.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17392671
Afficher les documents Détails de la promotion
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-56
Acier inoxydable
375.00€
1 pièce
En stock
Description
  • La conception en plaque carrée permet une flexibilité des tailles et des combinaisons de récipients
  • La conception compacte et empilable prend moins d’espace de stockage et encombre moins la paillasse
  • Conçu pour éviter tout déversement accidentel sur le panneau de commande
  • Vitré avec BioCote™ pour assurer une protection antimicrobienne
  • Conçu avec un boîtier en aluminium résistant pour une longévité élevée
  • La plaque supérieure en céramique de verre est résistante aux produits chimiques
  • La plaque supérieure en acier inoxydable permet un couplage magnétique plus puissant
  • Indice IP32 pour la résistance à l’eau et à la poussière
  • La plaque supérieure mesure 15 x 15 cm
Spécification
Spécification
100 à 2 000 tr/min
Carré
50 W
3 ans
IP32
Agitateur
15 L
230 V
UE
Cordon d’alimentation
Analogique
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Stuart™ Agitateur analogique sous-gradué, 230 V