Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Plaque chauffante analogique sous-graduée, 230 V.
Real time, accurate surface temperature in a compact and stackable design that takes up less benchtop space. Designed to prevent accidental spillage on the control panel, with a hot warning light that remains on even when the unit is unplugged.
419.91€ - 453.50€
Spécification
Dimensions (L x l x H) | 24,8 x 17,2 x 12,2 cm |
---|---|
Taille max. du récipient | 1 L |
Type de bouchon | Style EU |
Forme | Carré |
Tension | 230 V |
Code produit | Marque | max. (métrique) | Matériau de la plaque supérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | max. (métrique) | Matériau de la plaque supérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17372671
|
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-52 |
0°C à 325°C | Alliage d’aluminium revêtu |
419.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17362671
|
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-50 |
0°C à 450°C | céramique |
453.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Compact, stackable design takes up less benchtop and storage space
- Square plate design allows flexibility of vessel sizes and combinations
- Designed to prevent accidental spillage on the control panel
- Glazed with BioCote™ for antimicrobial protection
- Hot warning light remains on even when unplugged
- Glass ceramic top plate is chemical-resistant and stays cool around the edges
- Coated aluminum top plate allows for rapid heating and improved temperature uniformity
- Built with tough aluminum casing for longevity
- IP32 rated for water and dust resistance
- Top plate measures 15 x 15 cm
Spécification
24,8 x 17,2 x 12,2 cm | |
Style EU | |
230 V | |
Plaque chauffante | |
Le voyant d’avertissement de chaleur reste allumé même lorsqu’il est débranché |
1 L | |
Carré | |
3 ans | |
50 Hz | |
Cordon d’alimentation |