Learn More
BICASA Armoire à tiroir sous paillasse sur roulettes
Armoire à tiroir sous paillasse sur roulettes avec corps de panneaux de particules ignifuges et tiroirs à fermeture douce et serrure simple.
Marque: BICASA TN.DR.0900.760
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 70.00000kg
Description
- Armoires sous paillasse sur roulettes
- Base de châssis métallique avec 4 roulettes pivotantes (boîtier en polyamide et bandage en caoutchouc thermoplastique)
- 2 roulettes sont verrouillables avec frein ; hauteur 100 mm
- Système de verrouillage central par défaut
- Système de sécurité anti-inclinaison permettant d’ouvrir un seul tiroir à la fois
- Largeur du corps 500 mm + 20 mm de poignée ergonomique en aluminum anodisé et peint
- Couleurs de façade disponibles : gris, rouge, bleu, anthracite
Spécification
900 x 520 x 760 mm | |
Oui | |
Mobile | |
Gris clair |
4 | |
Non autoclavable | |
EN 16121 |