Learn More
Fryka™ Congélateurs sous la paillasse
Marque: Fryka™ 080TUS50100L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Freezer | |
-10°C à +50°C | |
Sous paillasse, vertical | |
450 mm | |
68 cm | |
230 V | |
120 kg |
100 L | |
Moussé | |
73 cm | |
116/120 cm | |
450 mm | |
50 Hz |