Learn More
Sartorius™ Grille support de drain de sortie
Replacement Screen Kits consist of a PTFE-coated, stainless steel drain screen and support screen together with a PTFE ring and silicone O-ring. They are intended for use with Series 16316 and 16315 Glass Holders for Vacuum Filtration Membranes.
200.00€ - 254.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Pour pince de grande taille |
---|---|
Matériau | PTFE (Ring), PTFE/Stainless Steel (Drain Screen, Support Screen), Silicone (O-ring) |
Stérilité | Non-sterile |
À utiliser avec (application) | Vacuum Filtration |
Comprend | Main Ring, Drain Screen, Support Screen, O-Ring |
Code produit | Marque | Modèle | À utiliser avec (équipement) | Diamètre (métrique) de la membrane | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | À utiliser avec (équipement) | Diamètre (métrique) de la membrane | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10586081
|
Sartorius™
17147 |
17147 | Pour pince de grande taille | 50 mm/47 mm |
254.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10022411
|
Sartorius™
17149 |
17149 | Pour S16315 | 25 mm/24 mm |
200.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Product Type: Replacement Screen Kits
- Material: PTFE (Main Ring), PTFE/Stainless Steel (Drain Screen, Support Screen), Silicone (O-Ring)
- Includes: Support Screen, Drain Screen, Main Ring, O-Ring
- For Use With (Equipment): Sartorius™ Glass Holders for Vacuum Filtration Membranes
Spécification
Pour pince de grande taille | |
Non-sterile | |
Main Ring, Drain Screen, Support Screen, O-Ring |
PTFE (Ring), PTFE/Stainless Steel (Drain Screen, Support Screen), Silicone (O-ring) | |
Vacuum Filtration | |
Screen Kit |