Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur ATEX sous paillasse, pour usage scientifique
Pour un stockage en température positive sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le réfrigérateur de laboratoire Liebherr™ avec intérieur sécurisé sans risque d'étincelles est conçu pour le stockage des produits inflammables avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
1990.00€
Spécification
Type | Réfrigérateur de laboratoire |
---|---|
Gamme de températures | 3°C à 16°C |
Matériau de la hotte | Acier |
Isolation | 40 mm, PEHD |
Certifications/Conformité | Certification ATEX, Directive européenne 94/9/CE (ATEX 95), ISO 14001, ISO 9001 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Étagères | Hauteur (métrique) extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Étagères | Hauteur (métrique) extérieure | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10729575
|
Liebherr™
LKUEXV1610 |
141 L | 3 | 82 cm |
1990.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Réfrigérateur de laboratoire ATEX sous paillasse pour le stockage de solvants et de réactifs, 1 section, largeur 600 mm, capacité brute 141 L
- Plage de température +3 / +16°C , Stabilité de température de +/- 3° testée selon FDX15-140
- extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur
- Réfrigérant R 600a, puissance nominale de connexion 1,0 A, 220- 240V/50/1-ph, consommation d'énergie 315 kWh/a
- Ce modèle est destiné au stockage des produits inflammables
- Intérieur anti-étincelles certifié ATEX
- Affichage numérique alarmes porte, température et panne de courant, relais d'alarme par contact sec
- Port d'accès pour sonde de température externe
- Serrure de porte, charnières réversibles, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°, poignée à levier
- Charge par étagère de 40 kg
Spécification
Réfrigérateur de laboratoire | |
Acier | |
Certification ATEX, Directive européenne 94/9/CE (ATEX 95), ISO 14001, ISO 9001 | |
Blanc | |
61,5 cm | |
44 cm | |
50 Hz |
3°C à 16°C | |
40 mm, PEHD | |
Numérique, externe | |
Automatique | |
43,5 cm | |
220/240 V |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Liebherr™ Réfrigérateur ATEX sous paillasse, pour usage scientifique