Learn More
Thermo Scientific™ Kits pratiques de flacons à vis de 4 ml non assemblés
Code produit. 12450238
Click to view available options
Matériau du bouchon:
Phénolique
Polypropylène
Couleur:
Ambré
Transparent
Septum:
PTFE rouge / silicone blanc
PTFE rouge / silicone blanc (60 mil)
PTFE vierge blanc
PTFE / silicone
PTFE / silicone (0,75 mil)
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12450238
Marque: Thermo Scientific™ C401593
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Choisissez des kits pratiques de flacons à vis non assemblés, dotés de bouchons avec septa pré-assemblés.
Les kits pratiques de flacons à vis de 4 ml non assemblés Thermo Scientific™ National comprennent des flacons et des bouchons avec septa pré-assemblés.
  • Tous les articles restent à portée de main et à l’abri de la poussière
  • Les bouchons avec septa pré-insérés ne sont pas fixés aux flacons — conditionnés dans des polysacs
Comprend :
100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Noir
Diamètre (métrique) interne 15 mm
Couleur Transparent
Matériau Verre, PTFE
Pré-fendu No
Volume (métrique) 4 ml
Septum PTFE vierge blanc
Comprend Flacon : C4015-1, bouchon : C4015-66 / C4015-10
Nb par paquet 100
Volume (métrique) total 4 ml
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 8,5 mm)
Hauteur (métrique) 45 mm
Type Kit pratique de flacons à vis non assemblés
Taille du bouchon 13-425
Marking Spot Non
Septa Size (Metric) 13-425 mm