Learn More
Thermo Scientific™ Kits pratiques de flacons à vis de 4 ml non assemblés
Description
Les kits pratiques de flacons à vis de 4 ml non assemblés Thermo Scientific™ National comprennent des flacons et des bouchons avec septa pré-assemblés.
Inclut :
100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés
Specifications
Specifications
| Couleur de bouchon | Noir |
| Description | Kit pratique 4 ml de flacon I-D avec bouchon en silicone en téflon |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Verre transparent |
| Volume (métrique) | 4 ml |
| Septum | PTFE rouge / silicone blanc (60 mil) |
| Comprend | Flacon C4015-11W ; Fermeture C4015-75A |
| Nb par paquet | 100/Pk. |
| Épaisseur (impériale) | 60 mil |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Show More |