Learn More
Cytiva Spectrophotomètre Ultrospec™ 8000
Click to view available options
Type:
PC Ultrospec 8000
Spectrophotomètre UV-Vis
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Spectrophotomètre UV-visible à double faisceau
- Utilisé pour l’analyse critique, la recherche sur la pharmacopée
- Connexion utilisateur sécurisée et contrôle des méthodes
- Logiciel Dalys CFR
- Écran couleur tactile
- Le logiciel d’éditeur d’équations permet d’appliquer des calculs personnalisés aux données mesurées
- Stockage de données / méthodes de clés USB et connexion USB PC
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | 21 CFR partie 11 |
| Raccordements | Câble USB, clé USB |
| Affichage | Écran tactile |
| Gamme de produits | Ultrospec 8000 |
| Bande passante spectrale | 1 nm |
| Type | Spectrophotomètre UV-Vis |
| Tension | 90 à 250 V |
| Wavelength Range | De 190 à 1100 nm |
| Alimentation électrique | 30 VCA |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour répondre aux exigences des analyses critiques et des utilisateurs dans les environnements de recherche sur la pharmacopée |
| Afficher plus |