Learn More
Epredia™ Système de détection HRP / DAB UltraVision™ Quanto
Bénéficiez d’une plus grande rentabilité du laboratoire et d’une meilleure coloration en sélectionnant le meilleur anticorps pour chaque test grâce au système de détection HRP DAB Epredia™ UltraVisionTMQuanto.
Marque:  Epredia™ TL-125-QHD
2002.49 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21865" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12674017
  • 2440.00€ / 125mL
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Bénéficiez d’une plus grande rentabilité du laboratoire et d’une meilleure coloration en sélectionnant le meilleur anticorps pour chaque test grâce au système de détection HRP DAB Thermo Scientific™ UltraVision™Quanto.
UltraVision Quanto est la technologie de cette décennie en matière de marquage polymérique. Les méthodes de détection de polymères s’avèrent procurer une sensibilité et une simplicité de détection accrues. Cette technologie micropolymère innovante présente des avantages majeurs par rapport aux systèmes IHC traditionnels, car elle permet au “détecteur” de pénétrer facilement dans la membrane nucléaire, offrant ainsi à l’utilisateur la possibilité de détecter les antigènes nucléaires sans sacrifier la capacité de colorer les antigènes cytoplasmiques et membranaires. Le système UltraVision Quanto amplifie le signal avec les deux anticorps primaires de souris et de lapin le rendant ainsi polyvalent et facile à utiliser. Le système UltraVision Quanto n’étant pas basé sur la biotine / avidine, tout bruit de fond causé par des liaisons non spécifiques aux molécules de biotine endogènes est éliminé. Le rapport signal/bruit est davantage renforcé afin de détecter une faible expression d’antigènes ou de compenser une faible affinité des anticorps primaires grâce à des anticorps secondaires et des enzymes hautement purifiés. Le système UltraVision Quanto offre, en fin de compte, à l’utilisateur un système de détection IHC polyvalent, facile à utiliser et rapide qui procure une coloration supérieure des tissus traditionnellement considérés comme étant difficiles à visualiser.
  • Sensibilité améliorée tout en minimisant le fond : peut être utilisé tout autant avec des marqueurs de faible expression qu’avec des marqueurs de routine
  • Sensibilité accrue aux anticorps de lapin : utilisation plus économique d’anticorps monoclonaux de lapin coûteux
  • Réduction des coûts par test : Quanto reste l’un des systèmes les plus abordables disponibles
  • Réduction des temps d’incubation : délais d’exécution plus rapides
Inclut : TL-060-QHD : 60 ml de solution de blocage de peroxyde d’hydrogène (TA-060-HP), 60 ml d’amplificateur d’anticorps primaire Quanto (TL-060-QPB), 60 ml de polymère HRP Quanto (TL-060-QPH), 60 ml de solution de blocage Ultra V (TA-060-UB), 60 ml de substrat DAB Quanto (TA-060-QHSX), 2 ml de chromogène DAB Quanto (TA-002-QHCX)
TL-125-QHD : 125 ml de solution de blocage de peroxyde d’hydrogène (TA-125-HP), 125 ml d’amplificateur d’anticorps primaire Quanto (TL-125-QPB), 125 ml de polymère HRP Quanto (TL-125-QPH), 125 ml de solution de blocage Ultra V (TA-125-UB), 125 ml de substrat DAB Quanto (TA-125-QHSX), 4 ml de chromogène DAB Quanto (TA-004-QHCX)
Spécification
Spécification
125mL
125 ml de solution de blocage de peroxyde d’hydrogène (TA-125-HP), 125 ml d’amplificateur d’anticorps primaire Quanto (TL-125-QPB), 125 ml de polymère HRP Quanto (TL-125-QPH), 125 ml de solution de blocage Ultra V (TA-125-UB), 125 ml de substrat DAB Quanto (TA-125-QHSX), 4 ml de chromogène DAB Quanto (TA-004-QHCX)
À conserver entre 2° et 8°C. Chaque composant est stable pendant 18 mois.
UltraVision™
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • UltraVision Quanto Detection
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, diaminobenzidine, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, Sodium azide