Learn More
Epredia™ Système de détection Lab Vision™ UltraVision™ Quanto
Offre une plus grande rentabilité du laboratoire et une meilleure coloration en permettant aux laboratoires de sélectionner le meilleur anticorps pour chaque test.
Marque: Epredia™ TL-125-QCK
Description
Le système de détection AP Thermo Scientific™ Lab Vision UltraVision Quanto offre une plus grande rentabilité du laboratoire et une meilleure coloration en permettant aux laboratoires de sélectionner le meilleur anticorps pour chaque test.
Le système UltraVision Quanto AP a été validé en association avec le système de substrat liquide Fast-Red et procure quatre avantages majeurs :- Haute sensibilité — elle peut être utilisée pour les marqueurs difficiles et délicats et / ou elle permet un HIER plus doux
- Sensibilité accrue aux anticorps de lapin — utilisation plus économique d’anticorps monoclonaux de lapin coûteux
- Coloration nette, claire et forte pour un contraste élevé
- Temps d’incubation réduits pour des durées de cycle plus courtes
Les méthodes de détection de polymères ont montré procurer une sensibilité et une simplicité de détection accrues. Cette technologie innovante de micropolymères présente des avantages majeurs par rapport aux systèmes IHC classiques. Elle permet au “détecteur” de pénétrer facilement la membrane nucléaire, permettant ainsi à l’utilisateur de détecter des antigènes nucléaires sans sacrifier la capacité de coloration des antigènes cytoplasmiques et membranaires. Le système UltraVision Quanto amplifie le signal avec les deux anticorps primaires de souris et de lapin le rendant ainsi polyvalent et facile à utiliser. Le système UltraVision Quanto n’étant pas basé sur la biotine / avidine, tout bruit de fond causé par des liaisons non spécifiques aux molécules de biotine endogène est éliminé. Le rapport signal/bruit est davantage renforcé afin de détecter une faible expression d’antigènes ou de compenser une faible affinité des anticorps primaires grâce à des anticorps secondaires et des enzymes hautement purifiés. Le système UltraVision Quanto offre, en fin de compte, à l’utilisateur un système de détection IHC polyvalent, facile à utiliser et rapide qui procure une coloration des tissus supérieure traditionnellement considérés comme étant difficiles à visualiser.
Specificity : anti-IgG de souris (H+L), anti-IgG de lapin (H+L)
Enzyme : Phosphatase alcaline
Chromogène / Substrat : aucun fourni
Inclut : TL-060-AL : Amplificateur d’anticorps primaire Quanto (TL-060 QPB), Quanto polymère AP (TL-060-QAP), solution de blocage Ultra V (TA-060-UB)
TL-125-AL : Amplificateur d’anticorps primaire Quanto (TL-125 QPB), Quanto polymère AP (TL-125-QAP), solution de blocage Ultra V (TA-125-UB)
Spécification
Peroxydase | |
Diaminobenzidine (DAB) | |
125mL |
IgG anti-souris (H+L), IgG anti-lapin (H+L) | |
TA-100-DHBL x 5, TA-100-DHBM x 3,TA-100-DHBH x 2,TL-125-QHD (kit 125 ml),TA-999-TT x 4 |