Learn More
Epredia™ Système de détection Lab Vision™ UltraVision™ LP : polymère HRP (prêt à l’emploi)
Employez un système de détection sensible basé sur une technologie polymère sans biotine.
Marque:  Epredia™ TL-060-HL
Code produit. 12624007
  • 1765.00€ / 60mL
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Employez un système de détection sensible basé sur une technologie polymère sans biotine grâce au système de détection Thermo Scientific™ Lab Vision™ UltraVision™ LP : polymère HRP.
UltraVision LP est la dernière technologie de marquage de polymères en date. Les méthodes de détection de polymères s’avèrent procurer une sensibilité et une simplicité de détection accrues. Ce système polymère de la seconde génération est composé de sous-unités polymères plus petites qui minimisent les conflits pour la liaison à la protéine cible. La réduction des conflits de liaison permet une coloration plus uniforme et une meilleure amplification de signal.1 En dernier lieu, cela se traduit pour l’utilisateur par une sensibilité accrue et une meilleure efficacité des anticorps.2 Avec l’UltraVision LP, vous utilisez moins d’anticorps et obtenez de meilleurs rapports signal/bruit. Par ailleurs, l’UltraVision LP n’emploie pas de biotine, ce qui évite la coloration de fond typique des méthodes de détection traditionnelles à base de biotine.
  • Spécificité : anti-IgG de souris (H+L), anti-IgG de lapin (H+L)
  • Enzyme : Peroxydase
  • Chromogène / Substrat : Aucun fourni
Inclut :
TL-060-HL : 60 ml de solution de blocage Ultra V (TA-060-UB), 60 ml d’amplificateur d’anticorps primaire (TL-060-PB), 60 ml de polymère HRP (TL-060-PH)
TL-125-HL : 125 ml de solution de blocage Ultra V (TA-125-UB), 125 ml d’amplificateur d’anticorps primaire (TL-125-PB), 125 ml de polymère HRP (TL-125-PH)
Remarque :
Le système de détection UltraVision détecte un anticorps IgG de souris ou de lapin spécifique lié à un antigène dans les coupes de tissu. L’anticorps spécifique est localisé par une formulation d’anticorps secondaire universelle conjuguée à un polymère marqué par une enzyme qui reconnaît les immunoglobulines de souris et de lapin. Le complexe polymère est ensuite visualisé avec un substrat/chromogène approprié.
Spécification
Spécification
300 à 600 lames
60 ml de solution de blocage Ultra V (TA-060-UB), 60 ml d’amplificateur d’anticorps primaire (TL-060-PB), 60 ml de polymère HRP (TL-060-PH)
IgG anti-souris (H+L), IgG anti-lapin (H+L)
Peroxydase
Aucun fourni
60mL
Aucun fourni
À conserver entre 2° et 8℃. Tous les composants sont stables pendant 18 mois.
Lab Vision™, UltraVision™
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 60ML U-Vision LP Lrge Vol Det Syst
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone