Learn More
uvex Lunettes-masques Ultravision avec verre CBR65
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Teinte des verres : Marron CBR65
Description
- Lunettes ergonomiques classiques avec vision périphérique sans restriction
- Couleur de la monture : gris transparent
- Verre en PC avec teinte CBR65 (marron clair)
- Certifiées conforme aux normes EN 166 (protection oculaire personnelle) et EN 172 (filtres anti-soleil pour usage industriel)
- Certifications : W 166 34 BT CE – 5-1,4 W1 BTKN CE
- Protection UV 400 fiable
- Résistance mécanique élevée (B : 120 m/s)
- La teinte Uvex CBR65 soulage les yeux
- Revêtement anti-buée à l’intérieur, extrêmement résistant aux rayures et aux produits chimiques à l’extérieur (Uvex Supravision Excellence)
- Un système de ventilation sophistiqué assure une portabilité optimum
- Grande monture, peut être confortablement portée comme des surlunettes
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
Couleur | Gris transparent |
Certifications / conformité (Europe) | EN 166 EN 172 |
Teinte de la lentille | Marron CBR65 |
Type de produit | Anti-fog Goggles |
Matériau du bandeau | Textile |
Matériau | Polycarbonate |
Jetable | Reusable |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Plastique |