Learn More
Sonics Materials Sonde à ultrasons
Code produit. 10552483
Click to view available options
Matériau:
Alliage de titane
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10552483
Marque: Sonics Materials 6300422
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Micro pointes et sondes robustes et fiables qui intensifient et rayonnent de l’énergie ultrasonique dans un échantillon.
  • Les micro pointes et les sondes intensifient et rayonnent de l’énergie ultrasonique dans l’échantillon
  • Des pointes de plus petit diamètre produisent une plus grande intensité de cavitation, mais l’énergie libérée est limitée à un champ plus étroit et plus concentré
  • Inversement, les pointes de plus grand diamètre produisent une intensité plus faible, mais l’énergie est libérée sur une plus grande surface
  • Plus le diamètre de la pointe est grand, plus le volume pouvant être traité est important, mais à intensité réduite
Spécification
Plage de volume (métrique) 250 μl à 10 ml
Diamètre (métrique) 3 mm
Longueur (métrique) 138 mm
Autoclavable Autoclavable
Matériau Alliage de titane