Learn More
Invitrogen™ Eau distillée exempte de DNase / RNase UltraPure™
Eau distillée exempte de DNase / RNase UltraPure™
20.78€ - 198.00€
Spécification
pH | 7 |
---|---|
Couleur | Clear |
Description | Eau distillée sans DNase/R UltraPure™, 500 ml, transparente, pH de 7, purification par filtration membranaire, sans DNase, qualité biologie moléculaire, sans protéase, qualité sans RNase, traitement d’échantillons non traité par au DEPC, utilisée pour l’extraction d’ADN, gel d’acide nucléique |
Informations sur la solubilité | Eau |
Conditionnement | 1 par unité |
Traitement(s) | Non traité par le DEPC |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11538646
|
Invitrogen™
10977035 |
500 ml |
20.78€
500mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12060346
|
Invitrogen™
10977049 |
10 x 500 ml |
198.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’eau distillée UltraPure™ exempte de DNase/RNase doit être utilisée dans toutes les applications de biologie moléculaire. Elle est filtrée par membrane de 0,1 μm et testée pour l’activité de DNase et de RNase.
Tests de performance et de qualité : Aucune activité de DNase, de RNase ou de protéase n’a été détectée. Notre système d’eau distillée est surveillé régulièrement pour en assurer la conformité avec les exigences actuelles de test relatives à la monographie USP dans de l’eau pour injection (EPI).
Spécification
7 | |
Eau distillée sans DNase/R UltraPure™, 500 ml, transparente, pH de 7, purification par filtration membranaire, sans DNase, qualité biologie moléculaire, sans protéase, qualité sans RNase, traitement d’échantillons non traité par au DEPC, utilisée pour l’extraction d’ADN, gel d’acide nucléique | |
1 par unité | |
Liquide |
Clear | |
Eau | |
Non traité par le DEPC |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.