Learn More
Invitrogen™ Eau distillée exempte de DNase / RNase UltraPure™
Click to view available options
Quantité:
500 ml
10 x 500 ml
Description
L’eau distillée UltraPure™ exempte de DNase/RNase doit être utilisée dans toutes les applications de biologie moléculaire. Elle est filtrée par membrane de 0,1 μm et testée pour l’activité de DNase et de RNase.
Tests de performance et de qualité : Aucune activité de DNase, de RNase ou de protéase n’a été détectée. Notre système d’eau distillée est surveillé régulièrement pour en assurer la conformité avec les exigences actuelles de test relatives à la monographie USP dans de l’eau pour injection (EPI).
Spécification
Spécification
Conditionnement | 1/boîte |
Traitement(s) | Non traité par le DEPC |
Quantité | 10 x 500 ml |