Learn More
Cole-Parmer™ Ultralene XRF Window Film
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Épaisseur:
0,16 mil
Type:
Film pour fenêtres
Conditionnement:
1 rouleau
500 pièces
Description
- Minimise les fuites pouvant endommager le spectrophotomètre
Informations sur la commande
Disponibles dans une variété de matériaux, chaque résistant à une gamme de produits chimiques. Toutes les tailles sont compatibles avec les cupules d’échantillons X-Cell.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | XRF Spectrometers |
| Type | Film pour fenêtres |
| Description | Circles |
| Diamètre (impériale) | 2,5 in |
| Diamètre (métrique) | 6,35cm |
| À utiliser avec (application) | Covers sample window |
| Matériau | Ultralene |
| Quantité | 500/boîte |
| Plage de températures (métrique) | Up to 100°C |
| Épaisseur | 0,16 mil |