Learn More
Edwards Vacuum™ Ultragrade™Performance 19 Huile de lubrification
L’huile la plus populaire pour les pompes à palettes, avec d’excellentes caractéristiques de lubrification et de pression de vapeur.
49.40€ - 246.00€
Spécification
Type de produit | Huile de lubrification |
---|---|
Format | Huile |
À utiliser avec (équipement) | Spectromètres de masse, microscopes Electron, pulvérisation de film mince, études de surface, systèmes UHV, détection des fuites, tubes de TV, soupapes de puissance, distillation, études d’espace, fours, postes à souder par faisceau d’électrons, imprégnation, pompage chimique, conditionnement, métallisation |
Certifications/Conformité | ROHS |
Pression | Tension de vapeur 1 x 108 mbar à 20°C |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10656495
|
Edwards Vacuum™
H11025015 |
1 000 ml |
49.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10431991
|
Edwards Vacuum™
H11025013 |
4000 mL |
246.00€
4L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Produite à l’aide d’un procédé d’hydrotraitement unique qui élimine l’azote, le soufre et l’oxygène et les hydrocarbures aromatiques, ce qui laisse une huile de base transparente pratiquement exempte d’impuretés
- Lorsqu’elles sont combinées avec des additifs, les huiles Performance offrent des performances de vide améliorées, une stabilité thermique et à l’oxydation et une inhibition de la rouille
- Les antioxydants inclus dans l’huile permettent à la pompe de résister à des températures de fonctionnement élevées sans dégradation de l’huile, prolongeant les intervalles entre les changements d’huile
- Le meilleur choix pour les grandes pompes utilisées dans les applications de cyclage à usage intensif
- D’autres applications incluent des spectromètres de masse, des microscopes électroniques, des pulvérisations de film mince, des études de surface, des systèmes UHV, la détection de fuites, des tubes TV, des soupapes de puissance et bien plus encore
Spécification
Huile de lubrification | |
Spectromètres de masse, microscopes Electron, pulvérisation de film mince, études de surface, systèmes UHV, détection des fuites, tubes de TV, soupapes de puissance, distillation, études d’espace, fours, postes à souder par faisceau d’électrons, imprégnation, pompage chimique, conditionnement, métallisation | |
Tension de vapeur 1 x 108 mbar à 20°C |
Huile | |
ROHS | |
352 cSt à 20°C, 103 cSt à 40°C |