Learn More
Merck Disques d’ultrafiltration, 5 kDa NMW, polyéthersulfone Biomax
Code produit. p-117647 Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) du filtre:
63,5 mm
76 mm
Zone de filtration:
28,7 cm2
41,8 cm2
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10548052
Marque: Merck PBCC06210
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
5 kDa NMWL, polyéthersulfone Biomax. Assemblez votre cellule à agitation Amicon avec la membrane de votre choix.
Membranes à haute récupération pour cellules à agitation
Assemblez votre cellule à agitation Amicon avec la membrane de votre choix. Les membranes de disques découpés pour l’ultrafiltration sont disponibles en cellulose régénérée Ultracel™ et en polyéthersulfone (PES) Biomax™. Les membranes sont disponibles en différentes tailles et différents diamètres de pores.
Les membranes en cellulose régénérée Ultracel sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de solutions diluées. La microstructure hydrophile et serrée des membranes Ultracel assure la rétention la plus élevée possible avec l’adsorption la plus faible des protéines, de l’ADN ou d’autres macromolécules.
Les membranes en PES Biomax sont recommandées pour la concentration ou le dessalage de volumes plus élevés d’échantillons plus concentrés tels que le sérum, le plasma ou les milieux de culture tissulaire conditionnés.
Les disques découpés de microfiltration Durapore™ en PVDF sont disponibles dans des tailles de pores de 0,1 µm, 0,22 µm et 0,45 µm et dans des diamètres de 63,5 mm et 75 mm.
Caractéristiques et avantages :
  • Diamètres de disque disponibles : 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 et 150 mm
  • Les membranes Ultracel™, Durapore™ et Biomax™ sont disponibles dans une large gamme de tailles de pores pour répondre à vos besoins de séparation
  • Compatible avec les cellules à agitation Amicon™
Applications :
concentration, échange de tampon, dessalage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de filtre Ultrafiltration
Format Disques d’ultrafiltration
Matériau PES
MWCO 5 kDa
Zone de filtration 28,7 cm2
À utiliser avec (application) Purification de protéines ; concentration de protéines ; dessalage de protéines
Matériau de boîtiers PES
Quantité 10Pack
Diamètre (impériale) 2,5 in
Diamètre (métrique) 63,5 mm
Diamètre (métrique) du filtre 63,5 mm