Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 300 kDa NMW, Biomax Polyethersulfone
300 kDa NMWL, Biomax polyethersulfone
284.00€ - 646.00€
Spécification
Type de filtre | Ultrafiltration |
---|---|
Matériau | PES |
MWCO | Seuil de rétention des molécules de 300000 |
Code de filtre | PBMK |
À utiliser avec (application) | Purification de protéines ; concentration de protéines ; dessalage de protéines |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du filtre | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10711991
|
Merck
PBMK02510 |
25 mm |
284.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10025291
|
Merck
PBMK04310 |
44,5 mm |
460.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10641412
|
Merck
PBMK04710 |
47 mm |
490.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10719922
|
Merck
PBMK06210 |
63,5 mm |
555.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10116761
|
Merck
PBMK07610 |
76 mm |
646.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10035371
|
Merck
PBMK09005 |
90 mm |
475.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10515482
|
Merck
PBMK15005 |
150 mm |
615.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Poids moléculaire nominal limite de 300 kDa, Polyéthersulfone Biomax
Assemble your Amicon Stirred Cell with the membrane of your choice. Ultrafiltration cut disc membranes are available in Ultracel™ regenerated cellulose and Biomax™ polyethersulvone (PES). The membranes are available in a range of different pore sizes & diameters.Ultracel regenerated cellulose membranes are recommended for concentrating or desalting dilute solutions. The hydrophilic, tight microstructure of Ultracel membranes assures the highest possible retention with the lowest possible adsorption of protein, DNA or other macromolecules.
Biomax PES membranes are recommended for concentrating or desalting higher volumes of more concentrated samples such as serum, plasma, or conditioned tissue culture media.
Microfiltration Durapore™ PVDF cut discs are available 0.1 μm, 0.22 μm, and 0.45 μm pore sizes in both 63.5 mm and 75 mm diameters.
Features & Benefits:
- Disc diameters include: 25, 44.5, 47, 63.5, 76, 90 and 150 mm
- Both Ultracel™, Durapore™, and Biomax™ membranes are available in a wide range of pore sizes to meet your separation requirements
- Compatible with Amicon™ Stirred Cells
Applications:
Concentration, Buffer Exchange, Desalting
Spécification
Ultrafiltration | |
Seuil de rétention des molécules de 300000 | |
Purification de protéines ; concentration de protéines ; dessalage de protéines | |
Disque d’ultrafiltration |
PES | |
PBMK | |
PES |