Learn More
Invitrogen™ Microbilles de compensation Ultracomp eBeads™
Code produit. 16881320
Click to view available options
Quantité:
100 tests
25 tests
Conditionnement:
1 pièce
100 tests
25 tests
Contiennent de l’azoture de sodium
Code produit. 16881320
Marque: Invitrogen™ 01222242
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Contiennent de l’azoture de sodium
Conçues pour une utilisation lors de la compensation de tous les fluorochromes excités par lasers ultraviolet, violet, bleu, vert, jaune-vert et rouge. Les eBeads™ UltraComp réagissent avec les anticorps de souris, de rat et de hamster, et sont indépendantes de la chaîne légère des immunoglobulines. 1 goutte (50 μl)/test.
  • Chaque goutte de microbilles contient à la fois une population positive qui permettra de capturer tout anticorps de souris, de rat ou de hamster et une population négative qui ne réagit pas avec les anticorps
  • Cette distribution bimodale peut être utilisée pour les contrôles de compensation de couleur unique lors des expériences de cytométrie en flux multicolore
  • Compatibles avec tous les fluorochromes excités par laser ultraviolet (355 nm) ou violet (405 nm)
  • Doivent être utilisées avec les tampons de coloration standard qui contiennent dans du PBS ou HBSS, une protéine telle que BSA ou SVF et de l’azoture de sodium. Aucun autre additif ne doit être utilisé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Nbre de tests 100 dosages
Quantité 100 tests
Gamme de produits eBeads
Type de produit Microbilles de compensation