Learn More
Thermo Scientific™ Rotor libre à ultracentrifugeuse SureSpin™ 632 (38,5 ml)
Code produit. p-8820010
Click to view available options
Capacité:
6 x 17 mL
6 x 38,5 mL
FCR max.:
187 295 x g
191 759 x g
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16624884
Marque: Thermo Scientific™ 75003031
This item is not returnable. View return policy
Performances pour les applications de purification et flexibilité d’options de godet supplémentaires sur un rotor d’ultracentrifugeuse.
Designed for purification applications, the Thermo Scientific™ SureSpin™ 632 swing-out ultracentrifuge rotor features top loading design for ease-of-use and the versatility of 38.5mL or additional bucket set option for 17mL bucket capacity. Available for Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ ultracentrifuges.
Caractéristiques du produit :
  • La conception à chargement par le haut pour un traitement doux des gradients délicats offre une facilité d’utilisation tout en atténuant les risques d’incident d’un godet mal accroché
  • Flexibilité du kit de godets supplémentaires de 38,5 ml pour doubler la polyvalence avec un rotor
  • Utilise les mêmes tubes et adaptateurs que les rotors Thermo Scientific AH-629 et SureSpin 630 pour  une transition sans interruption vers l’amélioration de rotors SureSpin 632
  • Entièrement intégré pour une utilisation avec les ultracentrifugeuses Sorvall WX+
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau Titane
Type Rotor libre pour ultracentrifugeuse
Capacité 6 x 17 mL
FCR max. 191 759 x g
Vitesse max. 32 000 tr/min
Rayon (métrique) 16,75 cm
Rayon (métrique) Min. 6,85 cm
Facteur K 221
Longueur max. du tube 10,2 cm
Diamètre max. du tube 1,6 cm
Poids net 7,2 kg (15,87 lb)
À utiliser avec (équipement) Ultracentrifugeuses Sorvall WX+
Comprend Godets, rack, socle de rotor, lubrifiant pour filetage, joints toriques, graisse pour joint torique, disque à vitesse supplémentaire (32 000 tr/min), journal de bord pour rotor et manuel d’instructions