Learn More
UVP Générateurs d’ozone stables SOG-1 pour produits ultra-violets
Click to view available options
Type:
Générateur d’ozone
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz |
| Modèle | SOG-1 |
| Type | Générateur d’ozone |