Learn More
IKA™ Disperseur numérique ULTRA-TURRAX™ T 18
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Type de produit:
Disperseur numérique
Pack de disperseur numérique
Type de bouchon:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
Description
Instrument de dispersion à prix compétitif pour des volumes allant de 1 à 1500 ml (H2O) avec affichage numérique de la vitesse. Offre une large plage de vitesses, de 3000 à 25 000 tr/min, permettant aux utilisateurs de travailler à des vitesses circonférentielles élevées, même avec des petits diamètres de rotor. Le large choix d’éléments de dispersion garantit une vaste gamme d’applications.
- Affichage numérique de la vitesse
- Contrôle électronique de la vitesse
- Protection électronique antisurcharge
- Le nettoyage des éléments de dispersion en acier inox est facile et rapide
- Les éléments de dispersion jetables en plastique sont disponibles en deux tailles
- Affichage des codes d’erreur
- Fonctionnement silencieux
- Protection du moteur contre la surcharge
- Affichage numérique pour un contrôle précis de la vitesse définie et de la vitesse réelle 2+1 ans après vous être inscrit sur 2+1 www.ika.com/register
- Bouton rotatif pour le réglage de la vitesse
Spécification
Spécification
| Type de produit | Disperseur numérique |
| Vitesse | 3 000 à 25 000 tr/min |
| Tension | 220/240 V |
| Alimentation électrique | 220/240 V, 50/60 Hz, 500 W |
| Hertz | 50 Hz |
| Puissance | 500 W |
| Plage de volume (métrique) | 1 ml à 1,5 L |
| Profondeur (métrique) | 106 mm |
| Hauteur (métrique) | 450 mm |
| Largeur (métrique) | 87 mm |
| Afficher plus |