Learn More
Azpack™ Film plastique étirable Sarogold™ PRO
Offre une protection totale contre l’humidité et les gaz afin d’empêcher la contamination des joints en caoutchouc de silicone du sécheur de gel. Le film plastique étirable Azpack™ Sarogold™ PRO extrait les vapeurs vers le bas, à travers le gel, pour éviter un séchage inégal.
112.00€ - 160.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Type de produit | Film alimentaire |
Matériau | Film plastique |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11958462
|
Azpack™
SARAN |
300 mm |
112.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12872233
|
Azpack™
12872233 |
300 mm |
160.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour une utilisation avec les applications de séchage du gel
- Fournit une barrière imperméable
- Élimine facilement toute substance de la surface de gel séchée, sans enlever aussi le gel.
- Clair, ultraviolet et transparent, il peut être utilisé pour couvrir et stocker des gels précoulés pendant une période considérable à +4°C ou pour couvrir des gels d’agarose et empêcher le dessèchement pendant l’observation et la photographie sur un transilluminateur.
- Fourni en rouleau de 300 m dans des boîtes en carton rigides avec un bord tranchant.
Spécification
Transparent | |
Film alimentaire | |
Film plastique |