Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tube d’échantillonnage à alésage ultra-fin, dia. int. 1 mm < dia. ext. 3,98 mm
Code produit. p-7070054
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
5/boîte
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 15431447
Marque: Thermo Scientific Chemicals 036152.KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
À utiliser avec les balances de sensibilité magnétique MKII
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Diamètre intérieur : 1 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1/boîte
Type Tubes d’échantillonnage à alésage ultra mince