Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tube d’échantillonnage à alésage ultra-fin, dia. int. 1 mm < dia. ext. 3,98 mm
Click to view available options
Quantité:
1/boîte
5/boîte
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
- Diamètre intérieur : 1 mm
Spécification
Spécification
| Quantité | 5/boîte |
| Type | Tubes d’échantillonnage à alésage ultra mince |