Learn More
Wheaton™ Bouchons à revêtement complet ultra pur Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1,3cm
2cm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Autoclavables
- Entièrement revêtu d’un polymère fluoré
- Conformes aux pharmacopées américaine, européenne et japonaise
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 0,7cm |
| Diamètre (métrique) | 1,3cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Caoutchouc de bromobutyle |
| Type de produit | Bouchon à col droit de 13 mm avec OmniFlex 3G |