Learn More
CleanSpace™ Système d’alimentation Ultra
Respirateur purificateur filtrant à pression positive alimenté par batterie avec indice IP 66. Convient aux procédures et aux applications de décontamination où il y a beaucoup de poussière et d’eau. Peut être utilisé pour les applications présentant des particules et des gaz.
Marque: CleanSpace™ PAF-0070
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Indice IP 66 – résistant à la poussière et à l’infiltration de liquide
- Adapté aux douches de décontamination
- Léger et confortable
- Système AirSensit™ pour le contrôle de la pression du masque et flux d’air respirable réactif
- Système à un bouton et mode veille et démarrage/arrêt automatique pour un enfilage / retrait rapide
- Harnais de support facile à utiliser
- Détection de filtre bloqué à compensation d’altitude
- Longue durée de fonctionnement : jusqu’à 8 heures et recharge rapide de la batterie : < 2 heures
- Vérification facile et précise de la capacité de débit
Spécification
Ensemble PAPR, sans coiffe | |
PAF-0070 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Masque vendu séparément
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu