Learn More
OHAUS™ Pinces multi-usages ultra
Les pinces multi-usages ultra OHAUS™ sont conçues pour saisir et positionner en toute sécurité une grande variété de verrerie de laboratoire.
Marque: OHAUS™ 30392254
50.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23274" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Les bras d’extension avec une rotation de 360° permettent de placer des appareils à différentes distances du cadre de laboratoire sans compromettre l’intégrité des expériences
- Les pinces pivotantes et à position fixe maintiennent l’appareil près du cadre ou du support de laboratoire et disposent d’un support intégré pour la fixation aux cadres ou appareils de laboratoire
- Disponible en simple ou double ajustement en zinc nickelé ou en acier inox
- Manchons en vinyle antidérapants et revêtements en fibre de verre résistant à des températures supérieures à 100°C (inclus avec toutes les pinces à 2 et 3 broches)
Spécification
Pince polyvalente | |
Manchons en vinyle antidérapants et couvercles en fibre de verre | |
8 mm | |
4,000 po | |
102 mm | |
de 0 à 23 mm |
Nickelé | |
Pince, multi-usage, CLM-ULTRA3SZS | |
6,38 po | |
162,00 mm | |
S | |
3 broches à ajustement simple |