Learn More
Digi-Sense™ Thermomètre de vérification pour congélateur ultra basse température
Thermomètre de vérification pour congélateurs à température ultra basse - Contrôlez avec précision les températures dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs, fours et autres environnements où la stabilité est requise.Les thermomètres peuvent être retirés pour être réétalonnés.Une fixation magnétique avec un support sensible à la pression permet de fixer le flacon sur un mur ou une porte en métal.
Marque: Digi-Sense™ 90300-69
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Un flacon en plastique incassable et fermé garantit la précision
- Idéal pour une utilisation dans les chambres environnementales
- Numéro de série individuel imprimé sur la tige du thermomètre
- Alcool bleu sans mercure
- Déclaration de précision et de traçabilité NIST incluse
- Marquage par fusion permanente
- Raccord anti-rotation de type triangulaire
- Verre à fond blanc revêtu de PFA
- Flacon rempli de propylène glycol
Spécification
Propylène glycol | |
Alcool bleu | |
-90°C à 25°C | |
±1,5°C ; ±2,5°C au-dessous de -50°C |
145 mm | |
Thermomètre de varification pour congélateur ultra-basse température en verre blanc recouvert de PFA | |
Congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs, étuves, enceintes environnementales ou autres environnements dans lesquels la stabilité thermique est nécessaire | |
1°C |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction