Learn More
Corning™ Flacons à très faible adhérence
Avec couche d’hydrogel lié par covalence qui inhibe l’adhérence cellulaire et minimise l’absorption protéique et l’activation cellulaire. Les flacons à très faible adhérence Corning™ sont conçus de façon ergonomique, ce qui permet de réduire le nombre d’angles, d’améliorer le raclage des cellules et d’utiliser une pipette plus grande.
Spécification
Couleur de bouchon | Orange |
---|---|
Matériau du bouchon | HDPE |
Matériau | PS |
À utiliser avec (application) | Pour le pipetage ou le raclage |
Type de goulot | Col incliné |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Surface de culture | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Surface de culture | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10710114
![]() |
Corning™
|
7,5 mL | 25 cm2 | Rectangulaires |
N/A
|
N/A | |||
10491623
![]() ![]() |
Corning™
|
22,5 ml | 75 cm2 | Rectangulaire |
N/A
|
N/A
![]() |
|||
Description
- Zone de croissance de 25 à 75 cm2 disponible
- À partir de PS vierge optiquement transparent
- La surface à très faible adhérence est constituée d’une couche d’hydrogel liée par covalence qui inhibe efficacement l’adhérence cellulaire et minimise l’absorption protéique, l’activation des enzymes et l’activation cellulaire
- La surface est non cytotoxique, biologiquement inerte et non dégradable
- Lots numérotés pour faciliter la traçabilité
- 100 % au test d’intégrité
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Apyrogènes
Informations sur la commande
Stérilisés aux rayons gamma ; Certifiés apyrogènes
Spécification
Orange | |
PS | |
Col incliné | |
Très faible adhérence | |
Stérile |
HDPE | |
Pour le pipetage ou le raclage | |
24/boîte | |
Oui | |
Ventilé |
Aucun test de recherche d’endotoxines n’a été réalisé.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Flacons à très faible adhérence