Learn More
Brady™ Étiquettes en polyimide ambré mat résistantes aux hautes températures
Code produit. 17858144
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,125 x 1,5 po
0,25 x 1,5 po
0,25 x 0,25 po
0,25 x 1,25 po
0,25 x 2 in
0,275 x 0,5 po
0,2 x 0,65 po
0,375 x 0,375 in
0,375 x 1 in
0,4 x 0,4 po
0,5 x 1 in
0,75 x 0,25 po
0,9 x 0,25 po
1 x 0,375 po
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Hauteur (métrique):
3,18 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
750 pièces
Code produit. 17858144
Marque: Brady™ 174341
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le polyimide ambré hautes températures doté d’un adhésif extrêmement durable résiste aux lavages intensifs et aux produits chimiques de nettoyage utilisés dans la fabrication de circuits imprimés.
  • Le polyimide ambré hautes températures doté d'un adhésif extrêmement durable résiste aux lavages intensifs et aux produits chimiques de nettoyage utilisés dans la fabrication de circuits imprimés.
  • Résistance aux cycles de lavage intensif répétés lors du pré-traitement des circuits imprimés et des composants électroniques
  • Résistance aux hautes températures jusqu'à 300°C (572°F)
  • À utiliser avec les rubans encreurs R4300 pour assurer la conformité aux exigences des normes MIL-STD-202G, Méthode 215K et SAE AS81531 pour le marquage des matériaux isolants électriques
  • Résistance au processus de soudure de circuits imprimés, sur la face supérieure ou inférieure
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, SAE-AS-81531
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Revêtement None
Couleur Amber
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Polyimide
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
Sans latex No
Quantité 750 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94°F to +572°F
Plage de températures (métrique) -70°C to +300°C
Épaisseur (impériale) 0,0044 in
Épaisseur (métrique) 0.112 mm
Dimensions (LxW) 0,275 x 0,5 po
Longueur (impériale) 0.275 in.
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12.7 mm
Hauteur (métrique) 6,99 mm
Alternate Part Number M6-6-724