Learn More
3M™ Rouleau de marquage au sol ultra-résistant 971
Rouleau de marquage au sol ultra-résistant 971
222.00€ - 257.92€
Spécification
Dimensions (L x l) | 51 mm x 33 m |
---|---|
Largeur (métrique) | 50,8 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17217790
|
3M™
7010300943 |
Jaune | N/A | N/A | N/A | |||||
17227790
|
3M™
7010337213 |
Rouge | N/A | N/A | N/A | |||||
17237790
|
3M™
7010337214 |
Blanc | N/A | N/A | N/A | |||||
17247790
|
3M™
7010379512 |
Bleu | N/A | N/A | N/A | |||||
17257800
|
3M™
7100166473 |
Orange | N/A | N/A | N/A | |||||
17267800
|
3M™
7100167106 |
Vert | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Excellente résistance à l’abrasion
- Résiste au passage des chariots élévateurs
- Couleurs vives pour une haute visibilité
- Résiste à l’humidité et à de nombreux produits chimiques
- Colle par contact et reste là où vous l’avez mis
- Favorise un nettoyage sans solvants ni raclage
- Disponibles en plusieurs couleurs
Spécification
51 mm x 33 m | |
50,8 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Rouleau de marquage au sol ultra-résistant 971