Learn More
3M™ Nomad™ Tapis Ultra Propreté 4300
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Transparent
Dimensions (L x l):
90 x 45 cm
115 x 45 cm
115 x 60 cm
115 x 90 cm
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Tapis de contrôle de la contamination multicouche jetable
- Conçu pour protéger les zones où la propreté et l’hygiène sont des facteurs essentiels
- Retirez une couche pour en exposer une autre
- À installer sur une surface propre, sans bordure ou cadre de support nécessaire
- Additif antimicrobien, pour empêcher la croissance des micro-organismes
- Les feuilles numérotées permettent un contrôle et facilitent les audits d’assurance qualité
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 90 x 45 cm |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Contrôle de la contamination |
| Quantité | 40 feuilles/tapis, 6 tapis/boîte |
| Revêtement de surface | Adhésif sensible à la pression (PSA) |
| Couleur | Transparent |
| Longueur (impériale) | 36 in |
| Longueur (métrique) | 90 cm |
| Type | Tapis d’entrée |
| Largeur (impériale) | 18 in |
| Afficher plus |