Learn More
3M™ Nomad™ Tapis Ultra Propreté 4300
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Transparent
Dimensions (L x l):
90 x 45 cm
115 x 45 cm
115 x 60 cm
115 x 90 cm
Conditionnement:
6 pièces
Beskrivelse
- Tapis de contrôle de la contamination multicouche jetable
- Conçu pour protéger les zones où la propreté et l’hygiène sont des facteurs essentiels
- Retirez une couche pour en exposer une autre
- À installer sur une surface propre, sans bordure ou cadre de support nécessaire
- Additif antimicrobien, pour empêcher la croissance des micro-organismes
- Les feuilles numérotées permettent un contrôle et facilitent les audits d’assurance qualité
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensions (L x l) | 115 x 90 cm |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (application) | Contrôle de la contamination |
| Quantité | 40 feuilles/tapis, 6 tapis/boîte |
| Revêtement de surface | Adhésif sensible à la pression (PSA) |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (impériale) | 46 in |
| Longueur (métrique) | 115 cm |
| Type | Tapis d’entrée |
| Largeur (impériale) | 36 in |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion