Learn More
3M™ Nomad™ Tapis Ultra Propreté 4300
Code produit. 17108700
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Transparent
Dimensions (L x l):
90 x 45 cm
115 x 45 cm
115 x 60 cm
115 x 90 cm
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 17108700
Marque: 3M™ Nomad™ 7100050746
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tapis de sol jetable permettant de recueillir la poussière, composé de 40 feuilles enduites d’un adhésif sensible à la pression. La surface fortement adhésive élimine la poussière et les petites particules des semelles des chaussures et des roues de chariot.
  • Tapis de contrôle de la contamination multicouche jetable
  • Conçu pour protéger les zones où la propreté et l’hygiène sont des facteurs essentiels
  • Retirez une couche pour en exposer une autre
  • À installer sur une surface propre, sans bordure ou cadre de support nécessaire
  • Additif antimicrobien, pour empêcher la croissance des micro-organismes
  • Les feuilles numérotées permettent un contrôle et facilitent les audits d’assurance qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 115 x 45 cm
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Contrôle de la contamination
Quantité 40 feuilles/tapis, 6 tapis/boîte
Revêtement de surface Adhésif sensible à la pression (PSA)
Couleur Bleu
Longueur (impériale) 46 in
Longueur (métrique) 115 cm
Type Tapis d’entrée
Largeur (impériale) 36 in
Largeur (métrique) 90 cm