Learn More
Fisherbrand™ Distributeur adaptable sur flacons Ultimus
Tous les produits Fisherbrand ProduitsCode nomenclature Nacres: NB.05
Click to view available options
Volume (métrique):
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 5 ml
1 à 10 ml
10 à 100 ml
2,5 à 30 ml
5 à 60 ml
Incréments:
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
2 ml
Précision:
0,6 % (+/-0,015)
0,6 % (+/-0,030)
0,6 % (+/-0,0360)
0,6 % (+/-0,060)
0,6 % (+/-0,180)
0,6 % (+/-0,600)
Modèle:
ULT-10
ULT-100
ULT-2.5
ULT-30
ULT-5
ULT-60
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec technologie à double entrée
- Buse d’administration réglable permettant de faciliter la distribution dans toutes les conditions de laboratoire
- Bouton de réglage du volume spécialement conçu, rotation à 180° pour un réglage simple et sans effort
- Adaptateur spécialement conçu avec rotation à 360° offrant une flexibilité totale
- Le piston en PTFE avec joint torique en ETP assure une compatibilité chimique élevée et un mouvement de nettoyage doux et sans effort du piston
- Adaptateurs s’ajustant à la plupart des flacons de réactif de laboratoire
- Tube d’extension supplémentaire pour le remplissage
- Outil d’étalonnage fourni pour le ré-étalonnage pratique et rapide en laboratoire par l’utilisateur
Spécifications :
- Piston : en PTFE et ETP
- Boîtier de la soupape : PFA
- Boîtier de la soupape de recirculation : PFA
- Assemblage de soupape : Bille et siège en verre borosilicaté
- Assemblage distribution : PTFE
- Tube de distribution et d’entrée : FEP
- Compatibilité : avec tous les réactifs à l’exception du réactif HF
Spécification
Spécification
| Précision | 0,6 % (+/-0,600) |
| Type de produit | Distributeur |
| Autoclavable | Autoclavables à 121°C, 15 psi pendant 10 à 15 min. |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 8655 |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 10 à 100 ml |
| Incréments | 2 ml |
| Modèle | ULT-100 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 13
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Distributeur adaptable sur flacons Ultimus >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu