Learn More
UK 14,304 tartrate, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Description
Water-soluble form of UK 14,304 (Cat. No. 0425). Full α2 adrenergic agonist. Centrally active following systemic administration in vivo.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | UK 14, 304 tartrate |
Quantité | 10 mg |
Poids de la formule | 442.23 |
Pourcentage de pureté | >99% |