Learn More
UK 14,304 tartrate, Tocris Bioscience™
Code produit. 18065252
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
α2 agonist. Water-soluble form of UK 14,304 (Cat. No. 0425)
Water-soluble form of UK 14,304 (Cat. No. 0425). Full α2 adrenergic agonist. Centrally active following systemic administration in vivo.
Identifiants chimiques
CAS 70359-46-5
Formule moléculaire C15H16BrN5O6
Poids moléculaire (g/mol) 442.226
Clé InChI QZHBYNSSDLTCRG-YKWZRPGSSA-N
Synonyme brimonidine tartrate, --tartaric acid; brimonidine
CID PubChem 72376318
Nom IUPAC 5-bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine;(2R,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
SMILES C1CN=C(N1)NC2=C(C3=NC=CN=C3C=C2)Br.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau UK 14, 304 tartrate
Quantité 50 mg
Poids de la formule 442.23
Pourcentage de pureté >99%