Learn More
VELP Scientifica™ Analyseur automatique de protéines d’azote UDK 149 Kjeldahl
Tous les produits Velp Produits
Description
L’UDK 149 est conçue pour un maximum de polyvalence et des résultats reproductibles lors de la détermination de l’azote total Kjeldahl (TKN), des protéines, de l’azote ammoniacal, de l’azote nitrique (Devarda), de l’ABVT, des sulfites, des phénols, des acides volatils, des cyanures et de la teneur en alcool.
L’UDK 149 peut être utilisée en association avec plusieurs modèles de titrateur potentiométrique externe pour un débit d’échantillons plus élevé et une communication directe du résultat final.
- Connexion à divers titrateurs externes pour un fonctionnement efficace et des processus automatisés
- Résultats de qualité précis et exacts
- Ajout d’acide borique, d’eau ou d’hydroxyde de sodium programmable
- Niveau de production de vapeur sélectionnable de 10 % à 100 %
- Condenseur exclusif en titane et générateur de vapeur breveté
- Élimination automatique des résidus du tube d’échantillon
- Un fonctionnement clair et intuitif grâce à l’interface utilisateur intelligente et à l’affichage numérique de 17,8 mm (7 po)
- Maximum de sécurité pour l’opérateur
- Flexibilité inégalée avec une large gamme d’accessoires
- Possibilité de connexion : 2 USB (balance, lecteur de codes-barres, souris, imprimante, clé USB, adaptateur Wi-Fi) ; Ethernet (PC, plateforme Cloud VELP Ermes) ; RS232 (titrateur externe)
Specifications
Specifications
| Alimentation électrique | 2200 W à 230 V |
| Tension | 230 V |
| Comprend | Tubes à essai Ø 42 x 300 mm (A00001080) Flacon collecteur 250 ml (10001106) Pince pour tubes à essai (10000247) |
| Hauteur (métrique) | 780 mm |
| Ampérage | 15 A |
| Type | Unité de distillation Kjeldahl |
| Matériau | Technopolymère résistant à la corrosion |
| Poids (métrique) | 27 kg |
| Certifications/Conformité | CE, UKCA, Nemko, CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D’ESSAI OC |
| Dimensions (L x l x H) | 416 x 385 x 780 mm |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.