Learn More
SI Analytics™ Viscosimètres Ubbelohde pour les mesures manuelles
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Gamme de viscosité:
0,8 à 5 cSt
50 à 500 cSt
Constante approximative:
0,005
0,5
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Étalonnés, avec constante, pour la mesure manuelle
- Parfaits pour la mesure manuelle de liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
- Livrés avec le certificat du fabricant conformément à la norme DIN 55 350, partie 18
- Tous les viscosimètres sont dotés de marques annulaires
- Ceci garantit que pour les mesures automatiques, les viscosimètres peuvent également être vérifiés au moyen de mesures manuelles
- Le temps de débit minimum recommandé est de 200 secondes
Spécification
Spécification
| Type de produit | Viscosimètre Ubbelohde |
| Gamme de viscosité | 0,8 à 5 cSt |
| Calibrated | Oui |
| Description | 0,53 mm de diamètre |
| Constante approximative | 0,005 |
| Certifications/Conformité | DIN 51 562 partie 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
| Matériau | Verre |
| Longueur (métrique) | 290 mm |
| À utiliser avec (application) | Mesures manuelles |
| Volume (métrique) | 15 à 20 ml |