Learn More
SI Analytics™ Viscosimètres Ubbelohde pour les mesures automatiques
Les viscosimètres Ubbelohde SI Analytics™ pour les mesures automatiques présentent un niveau suspendu pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative des liquides avec un comportement d’écoulement newtonien.
308.00€ - 505.00€
Spécification
Type de produit | Viscosimètre Ubbelohde |
---|---|
Certifications/Conformité | DIN 51 562 partie 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
Matériau | Verre |
Longueur (métrique) | 290 mm |
À utiliser avec (application) | Mesures automatiques |
Code produit | Marque | Gamme de viscosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Gamme de viscosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10701031
|
SI Analytics™
285400329 |
1,2 à 10 cSt |
308.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12058183
|
SI Analytics™
285400275 |
300 à 3000 cSt |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Idéal pour la mesure automatique de liquides transparents, les liquides moussants, le mélange de liquides contenant des composants hautement volatils et les mesures à haute ou basse température
- Livrés avec le certificat du fabricant conformément à la norme DIN 55 350, partie 18
- Tous les viscosimètres sont dotés de marques annulaires
- Ceci garantit que pour les mesures automatiques, les viscosimètres peuvent également être vérifiés au moyen de mesures manuelles
- Le temps de débit minimum recommandé est de 200 secondes
Spécification
Viscosimètre Ubbelohde | |
Verre | |
Mesures automatiques |
DIN 51 562 partie 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) | |
290 mm | |
15 à 20 ml |