Learn More
SI Analytics™ Viscosimètres Ubbelohde, ASTM
Détermine de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides de comportement Newtonien. Les viscosimètres Ubbelohde SI Analytics™, ASTM, présente des traits de graduation pour garantir son contrôle au moyen de mesures manuelles.
Marque: SI Analytics™ 285400501
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conformes aux normes ISO 3105, ASTM D2515, ASTM D446
- Étalonnés pour les mesures manuelles
- À niveau suspendu pour la détermination de la viscosité cinématique absolue et relative de liquides avec un comportement d’écoulement newtonien
- Livré avec un certificat du fabricant selon la norme DIN 55 350, partie 18
- Fourni avec des traits de graduation pour les mesures automatiques ou manuelles
- Quantité de remplissage : 15 à 20 ml
- Longueur totale : env. 285 mm
- Le temps d’écoulement minimum recommandé est de 200 secondes
Spécification
Viscosimètre Ubbelohde ASTM | |
Oui | |
ISO 3105, ASTM D2515, ASTM D446 | |
∼285 mm | |
15 à 20 ml |
0,35 à 1 cSt | |
Capillaire n°0, constante K = 0,001 | |
0,24 mm | |
Détermination de la viscosité des liquides newtoniens |