Learn More
SI Analytics™ Viscosimètre Ubbelohde (ASTM)
Les viscosimètres Ubbelohde sont étalonnés pour les mesures automatiques
Marque:  SI Analytics™ 285401255
Code produit. 10395191
  • 505.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Étalonnés pour la mesure automatique
  • ASTM
  • Type n° 527 00
  • Capillaire N° 0
  • Constante K = 0,001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Viscosimètre Ubbelohde
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
SI Analytics™ Viscosimètre Ubbelohde (ASTM) > Pour la mesure automatique